Få mere at vide
7-O-Demethyl Alpha-Narcotine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-O-Demethyl alpha-Narcotine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO7/c1-22-7-6-10-8-13-19(28-9-27-13)20(26-3)14(10)16(22)18-11-4-5-12(25-2)17(23)15(11)21(24)29-18/h4-5,8,16,18,23H,6-7,9H2,1-3H3/t16-,18+/m1/s1 |
| Formel vægt | 399.1318 |