missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Nitroso-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine, TRC

Artikelnummer. 30422351
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422351 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422351 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN79181050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Nitroso-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
CAS 2892260-32-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6H6F3N5O
Mængde 50 mg
Synonym Sitagliptin Impurity 100, 7-nitroso-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8- VE009183100,00 720,00 tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
InChI formel InChI=1S/C6H6F3N5O/c7-6(8,9)5-11-10-4-3-13(12-15)1-2-14(4)5/h1-3H2
SMIL FC(C1=NN=C2CN(N=O)CCN21)(F)F
IUPAC navn 7-nitroso-3-(trifluoromethyl)-5','6','7','8-tetrahydro-[1','2','4]triazolo[4','3-a]pyrazine
Molekylvægt (g/mol) 221.14
Formel vægt 221.05
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.