missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Nitroso-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Nitroso-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine |
| CAS | 2892260-32-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6H6F3N5O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Sitagliptin Impurity 100, 7-nitroso-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8- VE009183100,00 720,00 tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6F3N5O/c7-6(8,9)5-11-10-4-3-13(12-15)1-2-14(4)5/h1-3H2 |
| SMIL | FC(C1=NN=C2CN(N=O)CCN21)(F)F |
| IUPAC navn | 7-nitroso-3-(trifluoromethyl)-5','6','7','8-tetrahydro-[1','2','4]triazolo[4','3-a]pyrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.14 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?