Få mere at vide
7-Nitroindazole, TRC
Artikelnummer. 30483809
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30483809 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30483809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN496250100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Nitroindazole
CAS 2942-42-9
Molekylær formel C7 H5 N3 O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-3-1-2-5-4-8-9-7(5)6/h1-4H,(H,8,9)
SMIL [O-][N+](=O)c1cccc2cn[nH]c12
IUPAC navn 7-nitro-1H-indazol
Molekylvægt (g/mol) 163.13
Formel vægt 163.0382