Få mere at vide
7-Nitrofluoren-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Nitrofluoren-2-ol |
| CAS | 6633-40-5 |
| Molekylær formel | C13 H9 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NO3/c15-11-2-4-13-9(7-11)5-8-6-10(14(16)17)1-3-12(8)13/h1-4,6-7,15H,5H2 |
| SMIL | Oc1ccc2c(Cc3cc(ccc23)[N+](=O)[O-])c1 |
| IUPAC navn | 7-nitro-9H-fluoren-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.22 |
| Formel vægt | 227.0582 |