Få mere at vide
7-Nitrocoumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Nitrocoumarin |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5NO4/c11-9-4-2-6-1-3-7(10(12)13)5-8(6)14-9/h1-5H |
| Formel vægt | 191.0219 |