Få mere at vide
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497518
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497518 1 g 1g
15407528 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61032.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 120711-81-1 | Molecular Formula: C8H8N2O3 | Molecular Weight: 180.163 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Svagt opløseligt i vand (0,76
g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120711-81-1
Molekylær formel C8H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 180.163
MDL nummer MFCD11603433
InChI nøgle YKCFDUNYLMTXFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine, 7-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2,3-dihydro-7-nitro-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-7-nitro-2h-1,4-benzoxazine, 7-nitro-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-7-nitro, 3,4-dihydro-7-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-nitro-2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine
PubChem CID 18416151
IUPAC navn 7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin
SMIL C1COC2=C(N1)C=CC(=C2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand (0,76 g/L ved 25 °C).
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97%