Få mere at vide
7-Nitro-1H-indazol, 98%
Artikelnummer. 11372127
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372127 25 g 25g
11352127 1 g 1g
11362127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07970.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 2942-42-9 | C7H5N3O2 | 163,136 g/mol
7-nitroindazol er en specifik hæmmer af neural nitrogenoxidsyntase (nNOS), et enzym, der omdanner arginin til citrullin og nitrogenoxid (NO) i neuronalt væv. NO er en nøglespiller i hippocampus langsigtet potentiering (LTP) og i generel cellesignalering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
7-nitroindazol er en specifik hæmmer af neural nitrogenoxidsyntase (nNOS), et enzym, der omdanner arginin til citrullin og nitrogenoxid (NO) i neuronalt væv. NO er en nøglespiller i hippocampus langsigtet potentiering (LTP) og i generel cellesignalering.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2942-42-9
Molekylær formel C7H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.136
MDL nummer MFCD00022789
InChI nøgle PQCAUHUKTBHUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitroindazole, 1h-indazole, 7-nitro, 7-ni, 7-nitro-indazole, unii-ux0n37cmvh, ccris 3309, 2h-indazole,7-nitro, ux0n37cmvh, 7ni
PubChem CID 1893
IUPAC navn 7-nitro-lH-indazol
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Nitro-1H-indazole
Smeltepunkt 184 °C til 189 °C
Mængde 25 g
Beilstein 6809
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 163.14
Procent renhed 98%