Få mere at vide
7-Nitro-1-tetralone, 97%
Artikelnummer. 11301427
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301427 2 g 2g
11311427 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01853.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40353-34-2 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40353-34-2
Molekylær formel C10H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.186
MDL nummer MFCD00019661
InChI nøgle GWAQYWSNCVEJMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitro-1-tetralone, 7-nitrotetralone, 7-nitro-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-nitro, 3,4-dihydro-7-nitro-1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-nitronaphthalen-1 2h-one, wln: l66 bvt&j inw, 7-nitro-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone,4-dihydro-7-nitro, 7-nitro-tetralone
PubChem CID 38445
IUPAC navn 7-nitro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMIL C1CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Nitro-1-tetralone
Smeltepunkt 103°C to 108°C
Mængde 2 g
Beilstein 1570515
Formel vægt 191.19
Procent renhed 97%