Få mere at vide
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin, 95%
Artikelnummer. 15498158
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498158 1 g 1g
15408168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61612.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 30450-62-5 | C9H10N2O2 | 178,191 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30450-62-5
Molekylær formel C9H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 178.191
MDL nummer MFCD00496654
InChI nøgle WSWMGHRLUYADNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitroquinoline, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, pubchem7584, acmc-1aglc, 7-nitrotetrahydro-quinoline, 7-nitro-1,2,3,4-terahydroquinoline
PubChem CID 252513
IUPAC navn 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin
SMIL C1CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])NC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Farve Rød
Mængde 1 g
Formel vægt 178.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver