Få mere at vide
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin hydrochlorid, 97+%
Artikelnummer. 15449775
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449775 1 g 1g
15469775 250 mg 250mg
15459775 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52389.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 99365-69-2 | C9H11ClN2O2 | 214,649 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99365-69-2
Molekylær formel C9H11ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.649
MDL nummer MFCD07371494
InChI nøgle KGIXLJRTYZOUCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hcl, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitroisoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro-, monohydrochloride, ksc683k9f, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline monohydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13521670
IUPAC navn 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin;hydrochlorid
SMIL C1CNCC2=C1C=CC(=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Mængde 1 g
Formel vægt 214.65
Procent renhed ≥97%