Få mere at vide
Δ7-Naltrexone (7,8-Didehydronaltrexone; (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one), Mikromol™
Artikelnummer. 30052225
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052225 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052225 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0233.08
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Δ7-Naltrexone (7,8-Didehydronaltrexone; (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
CAS 123086-68-0
Analyt- eller komponentnavne (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H21 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
InChI formel InChI=1S/C20H21NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-6,11,15,18,22,24H,1-2,7-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1
SMIL Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)C=C[C@@]36O
IUPAC navn (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,7a,13-tetrahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one
Molekylvægt (g/mol) 339.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 339.1471 g/mol