Få mere at vide
Wheaton™ 7 mL Polystyren prøvebeholder
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Beskrivelse
- Til generel prøveindsamling, transport og opbevaring
- Bredt containersortiment, der passer til de fleste brugerbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvebeholder |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Certificeringer/compliance | EU-direktiv 98/79/EF |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Diameter (metrisk) | 22.5 mm |
| Vis mere |