Få mere at vide
7-Methylxanthine, Mikromol™
Beskrivelse
7-Methylxanthine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methylxanthine |
| CAS | 552-62-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Methylxanthine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H6 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 7-Methylxanthine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12 |
| Vis mere |