Få mere at vide
7-Methylxanthine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16445457
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16445457 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16445457 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW017163
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 7-Methylxanthine, a methyl derivative of xanthine, is one of the purine components in urinary calculi.
7-Methylxanthine, a methyl derivative of xanthine, is one of the purine components in urinary calculi.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methylxanthine
CAS 552-62-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H6N4O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (30.10 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
Molekylvægt (g/mol) 166.14
Formel vægt 166.14
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism