Få mere at vide
7-Methylxanthine, 98%
Artikelnummer. 15433847
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433847 250 mg 250mg
11412260 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29190.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 552-62-5 | C6H6N4O2 | 166.14 g/mol
Det bruges til at metabolisere theophyllin og koffein.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til at
metabolisere theophyllin og koffein.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-62-5
Molekylær formel C6H6N4O2
Molekylvægt (g/mol) 166.14
MDL nummer MFCD00037979
InChI nøgle PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methylxanthine, heteroxanthine, heteroxanthin, 7-methylxanthin, 7-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-7-methylpurine, xanthine, 7-methyl, 3,7-dihydro-7-methyl-1h-purine-2,6-dione, 7-methyl-3,7-dihydro-1h-purine-2,6-dione, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-methyl
PubChem CID 68374
ChEBI CHEBI:48991
SMIL CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methylxanthine
Smeltepunkt >300°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
IUPAC navn 7-methyl-3H-purin-2,6-dion
Formel vægt 166.14
Procent renhed 98%