Få mere at vide
7-Methyluric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methyluric Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O3/c1-10-2-3(8-6(10)13)7-5(12)9-4(2)11/h1H3,(H3,7,8,9,11,12,13) |
| Formel vægt | 182.044 |