Få mere at vide
7-Methyltryptophol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methyltryptophol |
| CAS | 39232-85-4 |
| Molekylær formel | C11H13NO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)ethanol, 7-Methyltryptophol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO/c1-8-3-2-4-10-9(5-6-13)7-12-11(8)10/h2-4,7,12-13H,5-6H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc2c(CCO)c[nH]c12 |
| IUPAC navn | 2-(7-methyl-1H-indol-3-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.23 |
| Formel vægt | 175.0997 |