Få mere at vide
7-methylquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376099
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376099 0.25 g 0.25g
11308998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042475.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 612-60-2 | C10H9N | 143.189 g/mol
7-methylquinolin er blevet bioassayet som tumorinitiator på huden af Sencar-mus.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-60-2
Molekylær formel C10H9N
Molekylvægt (g/mol) 143.189
MDL nummer MFCD00006805
InChI nøgle KDYVCOSVYOSHOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 7-methyl, m-toluquinoline, unii-eow995k43c, 7-methyl quinoline, ccris 2895, quinolinol,7-methyl, 7-methyl-quinoline, 7-methylchinolin, 7-methylchinolin;, pubchem5811
PubChem CID 11927
IUPAC navn 7-methylquinolin
SMIL CC1=CC2=C(C=CC=N2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methylquinoline
Tæthed 1.07 g/mL
Kogepunkt 251°C to 253°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 0.25 g
Beilstein 110317
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 143.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Viskøs væske