missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Methylpterin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methylpterin |
| CAS | 13040-58-9 |
| Molekylær formel | C7H7N5O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-7-methyl-4(3H)-pteridinone, 2-Amino-7-methyl-4(1H)-pteridinone, NSC 24512; |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N5O/c1-3-2-9-4-5(10-3)11-7(8)12-6(4)13/h2H,1H3,(H3,8,10,11,12,13) |
| SMIL | CC1=CN=C2C(=N1)NC(=NC2=O)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.16 |
| Formel vægt | 177.0651 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?