Få mere at vide
7-Methylmemantine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051676
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051676 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051676 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1045.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Methylmemantine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methyl Memantine hydrochloride
CAS 15210-60-3
Analyt- eller komponentnavne 7-Methyl Memantine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H23 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5,7-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanamine, 3,5,7-trimethyl-, hydrochloride (8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5,7-trimethyl-, hydrochloride (9CI), 7-Methyl Memantine Hydrochloride, 7-Methylmemantine Hydrochloride, Memantine Related Compound H as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H23N.ClH/c1-10-4-11(2)6-12(3,5-10)9-13(14,7-10)8-11;/h4-9,14H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC12CC3(C)CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2
IUPAC navn 3,5,7-trimethyladamantan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 229.79
Mængde 25 mg
Formel vægt 229.1597 g/mol