missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Methylindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methylindole |
| CAS | 933-67-5 |
| Molekylær formel | C9H9N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 7-Methyl-1H-indole, NSC 618 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-7-3-2-4-8-5-6-10-9(7)8/h2-6,10H,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc2cc[nH]c12 |
| IUPAC navn | 7-methyl-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vægt | 131.0735 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?