missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Methylindole, TRC

Artikelnummer. 30479645
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479645 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2952305G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Methylindole
CAS 933-67-5
Molekylær formel C9H9N
Mængde 5 g
Synonym 7-Methyl-1H-indole, NSC 618
InChI formel InChI=1S/C9H9N/c1-7-3-2-4-8-5-6-10-9(7)8/h2-6,10H,1H3
SMIL Cc1cccc2cc[nH]c12
IUPAC navn 7-methyl-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Formel vægt 131.0735
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.