Få mere at vide
7-methylindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388476
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388476 1 g 1g
11398476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17521.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 933-67-5 | C9H9N | 131.178 g/mol
Det er en reaktant til fremstilling af farmaceutisk aktive pyrrolidinanaloger via Markovnikov-addition, tryptophan-dioxygenase-hæmmere pyridyl-ethenyl-indoler som potentielle anticancer-immunomodulatorer, plantevækst-hæmmere, antifungale midler, natrium-afhængig glukose-co-transporter 2 (SGLT2-hæmmere) til behandling af hyperglykæmi-hæmmere af hyperglykæmi. hæmmere af HIV-1 tilknytning. Det er en reaktant for Friedel-Crafts alkyleringsreaktioner og reduktive formyleringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en reaktant til fremstilling af farmaceutisk aktive pyrrolidinanaloger via Markovnikov-tilsætning, tryptophan-dioxygenase-hæmmere pyridyl-ethenyl-indoler som potentielle anticancer-immunomodulatorer, plantevækst-inhibitorer, antifungale midler, natrium-afhængige glukose-co-transportører til 2- og SGLT-hæmmere til behandling af hyperglykæmi 2 (SGLT-inhibitorer). hæmmere af HIV-1 tilknytning. Det er en reaktant for Friedel-Crafts alkyleringsreaktioner og reduktive formyleringsreaktioner.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt og tørt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 933-67-5
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.178
MDL nummer MFCD00005684
InChI nøgle KGWPHCDTOLQQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methylindole, 7-methylindol, 1h-indole, 7-methyl, indole, 7-methyl, 7-methyindole, 7-methyl-indole, 7-methyl indole, unii-7z1e6hit9s, 7z1e6hit9s, 7-methyl-1h-indol-1-yl
PubChem CID 70275
IUPAC navn 7-methyl-lH-indol
SMIL CC1=CC=CC2=C1NC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 7-Methylindole
Smeltepunkt 83°C to 84°C
Kogepunkt 266°C
Mængde 1 g
Beilstein 111088
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 131.18
Procent renhed 98%