Få mere at vide
7-Methylindole-3-acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methylindole-3-acetic Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-7-3-2-4-9-8(5-10(13)14)6-12-11(7)9/h2-4,6,12H,5H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 189.079 |