Få mere at vide
7-Methylindole-3-acetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30471010
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471010 50 mg
30483394 5 mg
30473923 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30471010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22387050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5435-36-9
Molekylær formel C11H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 189.21
IUPAC navn 2-(7-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
SMIL Cc1cccc2c(CC(=O)O)c[nH]c12
Specifica
Kemisk navn eller materiale 7-Methylindole-3-acetic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-7-3-2-4-9-8(5-10(13)14)6-12-11(7)9/h2-4,6,12H,5H2,1H3,(H,13,14)
Formel vægt 189.079
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.