Få mere at vide
7-Methylindan-4-yl 1-Naphthyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methylindan-4-yl 1-Naphthyl Ketone |
| CAS | 63665-87-2 |
| Molekylær formel | C21 H18 O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O/c1-14-12-13-20(18-10-5-9-16(14)18)21(22)19-11-4-7-15-6-2-3-8-17(15)19/h2-4,6-8,11-13H,5,9-10H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4CCCc14 |
| IUPAC navn | (7-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-naphthalen-1-ylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.37 |
| Formel vægt | 286.1358 |