missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Methylguanosine, MedChemExpress
Beskrivelse
7-Methylguanosine is a novel cNIIIB nucleotidase inhibitor with IC50 value of 87.8 ± 7.5 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methylguanosine |
| CAS | 20244-86-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H15N5O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 25 mg/mL (84.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (42.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | [O-]C1=NC(N)=NC2=C1[N+](C)=CN2[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.27 |
| Formel vægt | 297.27 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?