Få mere at vide
7-Methylguanosine 5'-Monophosphate-d3 (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methylguanosine 5'-Monophosphate-d3 |
| CAS | 22976-65-4 |
| Molekylær formel | C11H13D3N5O8P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-7-(methyl-d3)-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-7-ium-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N5O8P/c1-15-3-16(8-5(15)9(19)14-11(12)13-8)10-7(18)6(17)4(24-10)2-23-25(20,21)22/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H4-,12,13,14,19,20,21,22)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O)c3N=C(N)NC(=O)c13 |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R)-5-[2-amino-6-oxo-7-(trideuteriomethyl)-1H-purin-7-ium-9-yl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl hydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.27 |
| Formel vægt | 380.0925 |