missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Methylguanosine 5'-Monophosphate-d3 (>85%), TRC

Artikelnummer. 30478935
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478935 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2529722.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Methylguanosine 5'-Monophosphate-d3
CAS 22976-65-4
Molekylær formel C11H13D3N5O8P
Mængde 2.5 mg
Synonym ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-7-(methyl-d3)-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-7-ium-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl Phosphate
InChI formel InChI=1S/C11H16N5O8P/c1-15-3-16(8-5(15)9(19)14-11(12)13-8)10-7(18)6(17)4(24-10)2-23-25(20,21)22/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H4-,12,13,14,19,20,21,22)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O)c3N=C(N)NC(=O)c13
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-[2-amino-6-oxo-7-(trideuteriomethyl)-1H-purin-7-ium-9-yl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl hydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 380.27
Formel vægt 380.0925
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.