Learn More
7-Methylguanine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methylguanine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-4-3(11)5(12)10-6(7)9-4/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12) |
| Formel vægt | 165.0651 |