missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Methylguanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methylguanine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-4-3(11)5(12)10-6(7)9-4/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12) |
| Formel vægt | 165.0651 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?