Få mere at vide
7-methylbenzo[d]isoxazol-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10797994
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10797994 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10368812 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10797994 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF03630EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 36238-83-2
Molekylær formel C8H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 149.149
MDL nummer MFCD00104669
InChI nøgle JUNCQBPTXAQOSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methylbenzo d isoxazol-3-ol, 7-methylbenzo d isoxazol-3 2h-one, 7-methyl-1,2-benzoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazole, 7-methyl-2h-1,2-benzoxazol-3-one, 7-methyl-benzo d isoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazol, benzo d isoxazol-3-ol derivative, 3n, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one,7-methyl, 7-methyl-1,2-benzoisoxazole-3 2h-one
PubChem CID 2782122
IUPAC navn 7-methyl-1,2-benzoxazol-3-on
SMIL CC1=CC=CC2=C1ONC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methylbenzo[d]isoxazol-3-ol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 149.15
Procent renhed 97%