Få mere at vide
7-Methylbenzo[d]isoxazol-3(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30987344
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30987344 5 g
30971497 1 g
30980826 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30987344 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1108615g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methylbenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
CAS 36238-83-2
Molekylær formel C8H7NO2
MDL nummer MFCD00104669
Mængde 5 g
SMIL CC1=C2ONC(=O)C2=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 149.15
Procent renhed 98%