Få mere at vide
7-Methylazathioprine, Mikromol™
Beskrivelse
7-Methylazathioprine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methylazathioprine |
| CAS | 302840-04-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Methylazathioprine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H9 N7 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 7-Methyl-6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-7H-purine, 7-Methylazathioprine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N7O2S/c1-15-4-13-7-6(15)9(12-3-11-7)20-10-8(17(18)19)14-5-16(10)2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | Cn1cnc(c1Sc2ncnc3ncn(C)c23)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 7-methyl-6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanylpurine |
| Vis mere |