Få mere at vide
7-Methylazathioprine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050598
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050598 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050598 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1532.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Methylazathioprine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methylazathioprine
CAS 302840-04-6
Analyt- eller komponentnavne 7-Methylazathioprine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H9 N7 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 7-Methyl-6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-7H-purine, 7-Methylazathioprine
InChI formel InChI=1S/C10H9N7O2S/c1-15-4-13-7-6(15)9(12-3-11-7)20-10-8(17(18)19)14-5-16(10)2/h3-5H,1-2H3
SMIL Cn1cnc(c1Sc2ncnc3ncn(C)c23)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 7-methyl-6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanylpurine
Molekylvægt (g/mol) 291.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 291.0538 g/mol