Få mere at vide
7-(Methylamino)naphthalen-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-(Methylamino)naphthalen-2-ol |
| CAS | 377734-57-1 |
| Molekylær formel | C11H11NO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 7-(Methylamino)-2-naphthalenol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO/c1-12-10-4-2-8-3-5-11(13)7-9(8)6-10/h2-7,12-13H,1H3 |
| SMIL | CNc1ccc2ccc(O)cc2c1 |
| IUPAC navn | 7-(methylamino)naphthalen-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.21 |
| Formel vægt | 173.0841 |