Få mere at vide
7-methyl lumazin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476349
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476349 25 mg 25mg
1 options
Product Code. 15476349 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J64389.MB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13401-38-2 | C7H6N4O2 | 178.15 g/mol
Et methyl-substitueret imidazo[1,2-a]pyrazinderivat
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Et methylsubstitueret imidazo[1,2-a]pyrazinderivat med antiinflammatoriske, analgetiske og ulcerogene aktiviteter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 7-Methyl lumazine
CAS 13401-38-2
Molekylær formel C7H6N4O2
MDL nummer MFCD19688352
Mængde 25 mg
Synonym 7-methyl lumazine, 7-methyllumazine, 7-methyllumizine, lumazine, 7-methyl, 7-methylpteridine-2,4 1h,3h-dione, 7-methylpteridine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pteridinedione, 7-methyl, 7-methyl-1,3-dihydropteridine-2,4-dione, 7-methyl-pteridine-2,4-diol, methyllumazin isomerengemisch
InChI nøgle WIXGFZWEUAUYGB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CN=C2C(=O)NC(=O)NC2=N1
IUPAC navn 7-methyl-lH-pteridin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 178.15
PubChem CID 5374589
Formel vægt 178.15
Fysisk form Pulver