Få mere at vide
(±)-7-Methyl-d3-nonanoic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methylnonanoic Acid-D3 (7-methyl-D3) |
| CAS | 2708280-22-0 |
| Molekylær formel | C10 D3 H17 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 7-Methylnonanoic Acid-D3 (7-methyl-D3), (±)-7-Methyl-d3-nonanoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H20O2/c1-3-9(2)7-5-4-6-8-10(11)12/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,11,12)/i2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(CC)CCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 7-(trideuteriomethyl)nonanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.2831 |
| Formel vægt | 175.1652 g/mol |
| Vis mere |