missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Methyl-d3-1-octyl-7,8,8,8-d4 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methyloctanol-D7 (isopropyl-D7) |
| CAS | 1794753-02-8 |
| Molekylær formel | C9 D7 H13 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 7-(Methyl-d3)-1-octanol-7,8,8,8-d4, 7-Methyloctanol-d7, 7-Methyloctanol-D7 (isopropyl-D7), 7-(Methyl-d3)-1-octyl-7,8,8,8-d4 alcohol, 7-Methyl-d3-1-octyl-7,8,8,8-d4 Alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H20O/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10/h9-10 H,3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,9 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(CCCCCCO)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 7,8,8,8-tetradeuterio-7-(trideuteriomethyl)octan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.2976 |
| Formel vægt | 151.1954 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?