Få mere at vide
7-Methyl-8-nitroquinolin, TRC
Artikelnummer. 30480028
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30480028 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30480028 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33943050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methyl-8-nitroquinoline
CAS 7471-63-8
Molekylær formel C10H8N2O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O2/c1-7-4-5-8-3-2-6-11-9(8)10(7)12(13)14/h2-6H,1H3
SMIL Cc1ccc2cccnc2c1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 7-methyl-8-nitroquinolin
Molekylvægt (g/mol) 188.18
Formel vægt 188.0586