Få mere at vide
7-Methyl-8-nitroquinolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methyl-8-nitroquinoline |
| CAS | 7471-63-8 |
| Molekylær formel | C10H8N2O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-7-4-5-8-3-2-6-11-9(8)10(7)12(13)14/h2-6H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc2cccnc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 7-methyl-8-nitroquinolin |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vægt | 188.0586 |