missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Methyl-7H-purin-6-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methyl-7H-purin-6-amine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-6-4(11)5(7)8-2-9-6/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9) |
| Formel vægt | 149.0701 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?