Få mere at vide
MedChemExpress 7-Methyl-6-thioguanosine
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 55727-10-1 |
| Synonym | MESG |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.33 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 92.0% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |