Få mere at vide
Alfa Aesar™ 7-Methyl-4-indanol, 97%
Artikelnummer. 11439876
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
Artikelnummer. 11439876
Brand: Alfa Aesar™ B20343.88
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Applications
7-Methyl-4-indanol is used as an intermediate in synthetic chemistry.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16400-13-8
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00173675
InChI nøgle XHMLXYGITDAGDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methylindan-4-ol, 4-hydroxy-7-methylindane, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl, 7-methyl-4-indanol, acmc-20amgr, 7-methyl-indan-4-ol
PubChem CID 85398
IUPAC navn 7-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-ol
SMIL CC1=CC=C(O)C2=C1CCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methyl-4-indanol
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Mængde 2.5 g
Formel vægt 148.21
Procent renhed 97%