Få mere at vide
7-Methyl-3-methyluric Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methyl-3-(methyl-d3)uric Acid |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)11(2)7(14)9-5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,12,14)/i2D3 |
| Formel vægt | 199.0785 |