Få mere at vide
7-methyl-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridin-1-carboxylsyre-tert-butylester, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 8-naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
| CAS | 243641-37-4 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C14H20N2O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8 naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 7-methyl-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1 2h-carboxylate, 1-boc-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, 1-boc-7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8 naphthyridine, 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-methyl-8-tert-butoxycarbonyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridine, tert-butyl 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyridino 2,3-b pyridinecarboxylate, tert-butyl 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxylate |
| InChI nøgle | CHWMFCCGEWQABK-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=NC2=C(CCCN2C(=O)OC(C)(C)C)C=C1 |
| IUPAC navn | tert-butyl-7-methyl-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridin-1-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.326 |
| Vis mere |