Få mere at vide
7-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-ylacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733993
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10733993 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10733993 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09402DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methyl-2, 3-dihydro-1H-inden-4-yl acetate
CAS 175136-12-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C12H14O2
MDL nummer MFCD00173682
Mængde 1 g
Synonym 4-acetoxy-7-methylindane, acmc-1c5pj, 7-methylindan-4-yl acetate, 7-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-4-yl acetate, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl-,4-acetate, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl-, 4-acetate
InChI nøgle MABWFAYFFNHAOF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)OC1=CC=C(C)C2=C1CCC2
IUPAC navn (7-methyl-2,3-dihydro-lH-inden-4-yl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 190.24
PubChem CID 2775024
Formel vægt 190.24
Procent renhed 97%