Få mere at vide
7-Methyl-1-octyl Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methyloctanol |
| CAS | 2430-22-0 |
| Molekylær formel | C9 H20 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Octanol, 7-methyl- (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 7-Methyl-1-octanol (ACI), 7-Methyloctanol, 7-Methyl-1-octyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H20O/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10/h9-10 H,3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CCCCCCO |
| IUPAC navn | 7-methyloctan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.255 |
| Formel vægt | 144.151 g/mol |
| Vis mere |