Learn More
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15407107
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15407107 1 g 1g
15468805 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15407107 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H34168.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 274676-47-0
Molekylær formel C9H12N2
Molekylvægt (g/mol) 148.209
MDL nummer MFCD06739289
InChI nøgle HBWCJMBLUCNJIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridine, 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8 naphthyridine, 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyridino 2,3-b pyridine, 1,2,3,4-tetrahydro-7-methyl-1,8-naphthyridine, 1,8-naphthyridine, 1,2,3,4-tetrahydro-7-methyl-9ci
PubChem CID 22319466
IUPAC navn 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridin
SMIL CC1=NC2=C(CCCN2)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Smeltepunkt 88°C to 91°C
Mængde 1 g
Formel vægt 148.21
Procent renhed 95%