missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Methoxyquinoline, TRC

Artikelnummer. 30482526
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482526 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482526 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2674055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Methoxyquinoline
CAS 4964-76-5
Molekylær formel C10 H9 N O
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c1-12-9-5-4-8-3-2-6-11-10(8)7-9/h2-7H,1H3
SMIL COc1ccc2cccnc2c1
IUPAC navn 7-methoxyquinoline
Molekylvægt (g/mol) 159.18
Formel vægt 159.0684
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.